Learn More
Tocris Bioscience™ Cinacalcethydrochlorid
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
159.00 CHF - 566.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Hemmstoff |
---|---|
Zielproteine | Calcium-Sensing Receptor |
CAS | 364782-34-3 |
Summenformel | C22H22F3N.HCl |
Formelmasse | 393.87g/mol |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18734739
|
Tocris Bioscience™
6170/10 |
10 mg |
159.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18736258
|
Tocris Bioscience™
6170/50 |
50 mg |
566.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Calcium-sensing receptor (CaSR) allosteric agonist. Activates CaSR signaling in cellular proliferation and phosphatidylinositol (PI) hydrolysis assays. Reduces serum parathyroid hormone levels in rats. Also potent CYP2D2 inhibitor (IC50 = 87 nM) and L-type calcium channel blocker. Orally bioavailable.Spezifikation
Hemmstoff | |
364782-34-3 | |
393.87g/mol | |
Calcium-Sensing Receptor Agonists |
Calcium-Sensing Receptor | |
C22H22F3N.HCl | |
Store at -20°C |
Nur für Forschungszwecke