Learn More
Cimaterol-d7, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 1228182-44-2 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 mg geliefert |
Summenformel | C12D7H10N3O |
MDL-Nummer | MFCD16652571 |
Molekulargewicht (g/mol) | 226.33 |
Güte | Analysenstandard |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | BETA-AGONISTEN UND ANTAGONISTEN |
Physikalische Form | Fest |