Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul Steuergerät, 230 V Euro
Die platzsparenden Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul-Controller eignen sich beispielsweise für die Rührer Micro, Mini, Compact und Maxi.
Marke:  Thermo Scientific™ 50119118
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15110775
  • 480.39 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sparen Sie viel Platz mit den Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul Steuergeräten für Micro, Mini, Compact und Maxi Rührer.
Merkmale:
  • Bietet Rührleistung für kleine bis mittlere Volumina von Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität
  • Empfohlen für das Einpunkt-Rühren von bis zu 250 ml
Bestellinformationen:
Nur als Ersatzsteuerung bestellbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für Mini-, Micro-, Compact- und Maxi-Rührer
5 cm
9,6 cm
130 bis 1000 U/min
0 bis 40 bei 80 % relativer Feuchtigkeit, °C
2,4 in.
3,7 in. x 2,4 in. x 1,9 in., 9,6 cm x 6,3 cm x 5 cm
230 V, Großbritannien
130 U/min bis 100 U/min
1,9 in.
3,7 in.
7 w
±3
Rührersteuerung
6,3 cm
± 3
230 V
100%
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.