Learn More
Thermo Scientific™ Variomag™ Mini Rührer
Thermo Scientific Variomag Mini Rührer sind für den Einsatz auf allerkleinstem Raum konzipiert.
Marke: Thermo Scientific™ 50088140
249.04 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Variomag Mini Rührer sind für den Einsatz auf allerkleinstem Raum konzipiert.
Die Rührer der Variomag Modellreihe Mini werden mit dem von Ihnen gewählten Steuergerät geliefert.
Eigenschaften:- Nicht größer als ein Daumennagel, ideal für das Rühren von Küvetten
- Rührgeschwindigkeiten bis zu 1.400 U/min
- Rührvolumen bis zu 5 ml
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 ° bis +56 °C bei 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Schutzklasse IP 68 (nur Rührer)
- ###Verbinden und synchronisieren Sie bis zu 8 Mini-Rührer mit einem Controller mit optionalen Verteilern und 50088140 Rührer
Bestellinformationen:
Wählen Sie unter zwei verschiedenen Steuergeräten: dem platzsparenden Telemodul Standardsteuergerät oder dem Telemodul 20 C mit Mikroprozessorsteuerung, variabler Leistungseinstellung und individuell belegbaren Programmtasten.
Im Lieferumfang enthalten:
Bei 100 bis 240 V-Geräten ist ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern inklusive.
Spezifikation
1.400 U/min | |
Quadratisch | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
Mini ohne Steuergerät | |
Rührer |
5 ml | |
Nicht zutreffend | |
Mini ohne Steuergerät | |
-10 bis +56 °C (Betriebstemp.) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.