Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ 10M Regler
Stellen Sie mit dieser externen Steuereinheit die Drehzahl von 100 auf1000 U/min ein, die für die Verwendung mit den Rührern Mobil10 und Mobil25 erforderlich ist.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mobil 10 und Mobil 25 Rührer |
---|---|
Geschwindigkeit | 100 bis 1000 U/min |
Typ | Rührersteuerung |
Rührbereich | 100 U/min bis 1000 U/min |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12066319
|
Thermo Scientific™
50119120 |
230 V |
N/A
|
N/A | |||||
Beschreibung
Stellen Sie mit dem Thermo Scientific™ Cimarec™ 10M Controller, einer externen Steuereinheit, die für die Verwendung mit den Rührern Mobil 10 und Mobil 25 erforderlich ist, die Drehzahl von 100 auf 1000 ein.
- Anlaufautomatik für sichere Beschleunigung des Rührstabes
Spezifikation
Mobil 10 und Mobil 25 Rührer | |
100 bis 1000 U/min | |
Rührersteuerung | |
100 U/min bis 1000 U/min |