Learn More
Cilostamid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cilostamide |
CAS | 68550-75-4 |
Farbe | Weiß |
Summenformel | C20H26N2O3 |
MDL-Nummer | MFCD00673958 |
Menge | 10 mg |
Synonym | cilostamide, ciloalamide, cilostamide inn, cilostamidum inn-latin, cilostamida inn-spanish, n-cyclohexyl-n-methyl-4-1,2-dihydro-2-oxo-6-quinolyloxy butyramide, chembl34431, n-cyclohexyl-n-methyl-4-2-oxo-1h-quinolin-6-yl oxy butanamide, butanamide, n-cyclohexyl-4-1,2-dihydro-2-oxo-6-quinolinyl oxy-n-methyl, dsstox_cid_25140 |
InChI-Schlüssel | UIAYVIIHMORPSJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CN(C1CCCCC1)C(=O)CCCOC2=CC3=C(C=C2)NC(=O)C=C3 |
IUPAC-Name | N-Cyclohexyl-N-Methyl-4-[(2-Oxo-1H-Chinolin-6-yl)Oxy]Butanamid |