Learn More
Chromplete™ Methanol, HPLC/GC, erfüllt die analytischen Anforderungen von ACS/USP, Thermo Scientific
Die Chromplete Produktlinie von Thermo Scientific enthält Reagenzien für gängige Analysen und Trennungen mit der Konsistenz und Präzision, die Sie erwarten. Chromplete Methanol eignet sich für HPLC, GC, SFC, TLC, ACS und Spektrophotometrie.
23.10 CHF - 46.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Kolumbianischer Geist, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15990711
Unterlagen ansehen
Fisher Scientific Chemical Div
T001021000
1 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15900721
Unterlagen ansehen
Fisher Scientific Chemical Div
T001022500
2.5 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15910721
Unterlagen ansehen
Fisher Scientific Chemical Div
T001024000
4 L
46.15 CHF
4 Liter
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Chromplete Produktlinie von Thermo Scientific enthält Reagenzien für gängige Analysen und Trennungen mit der Konsistenz und Präzision, die Sie erwarten.Chromplete Methanol eignet sich für HPLC, GC, SFC, TLC, ACS und Spektrophotometrie.
Chromplete Methanol erfüllt die analytischen Anforderungen von USP und eignet sich für die Verwendung in:
  • HPLC in Verbindung mit UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- und RI-Detektoren
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • Pestizidanalyse durch GC oder HPLC
  • UV-Spektrophotometrie
  • Präparative Chromatographie
  • Überkritische Flüssig- und Dünnschichtchromatographie
  • Reaktionen/Analysen, die ACS-Konformität erfordern
  • Extraktions-/Konzentrationsanalysen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
67-56-1
32.04
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
887
Methanol
CH4O
MFCD00004595
Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Kolumbianischer Geist, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CHEBI:17790
CO
Spezifikation
Methanol
≤1.00, ≤ 0.23, ≤ 0.11, ≤ 0.01
0.999
0.775 bis 0.780
Bernsteinfarbiges Glas
Chromplete
Minimum, GC-FID
≤ 0.0003 meq/g
MFCD00004595
≤ 0.07 %
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Methanol
887
32.04
HPLC-Gradient, GC, Pestizid, Spektralphotometrie, ACS
-98°C
67-56-1
≤ 5 APHA
148.5°F
Flüssig
≤ 1.0 ppm
CH4O
≤ 0.0002 meq/g
1230
Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Kolumbianischer Geist, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CO
32.04
CHEBI:17790
99.9%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, Schädigt die Organe, Giftig bei Verschlucken
Entzündbare Flüssigkeiten (category 2), Toxizität für bestimmtes Zielorgan - (Einmalige exposition) (category 1), Akute Toxizität (category 3)
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Tage
missing translation for 'einecsNumber' : 200-659-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse PC1400000
missing translation for 'storageNote' : In versiegelten Behältern
Recommended Storage : Entzündbar bei Lagerung bei Raumtemperatur
Produktidentifikator
  • Chromplete Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol