Learn More
Chromropsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chromotropsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat |
Namenshinweis | Dihydrat |
CAS | 5808-22-0 |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Summenformel | C10H6O8S2 |
MDL-Nummer | MFCD00150612 |
Menge | 25 g |
Synonym | Chromotropsäure-Natriumsalz, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalindisulfonat, Dinatrium; 4,5-Dihydroxy-7-Sulfo-Naphthalin-2-Sulfonsäure, 4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure Dinatriumsalzdihydrat, acs 5 g |
InChI-Schlüssel | HLVXFWDLRHCZEI-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O |