Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Maus IgG2b, Fc-spezifisch VHH, biotinyliert
Nano-CaptureLigand für Maus IgG2b:FC-spezifischer Single-Domain-Antikörper/VHH [CTK0106], biotinyliert.
106.36 CHF - 400.03 CHF
Spezifikation
Zielspezifität Fc-Fragment der Maus IgG2b
Konjugat Biotin
Klonalität Monoklonal
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) BLI, SPR, ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17313493
Unterlagen ansehen
Proteintech
smsG2bB-1-10
10 μl
106.36 CHF
10 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17323493
Unterlagen ansehen
Proteintech
SMSG2BB-1-100
100 μl
400.03 CHF
100 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Nano-CaptureLigand Maus-IgG2b erfasst und immobilisiert Maus-IgG2b-Antikörper und Fc-Fragmente zu avidin/Streptavidin-beschichteten Oberflächen, die in BLI-, SPR- und ELISA-Assays verwendet werden
  • Besteht aus einem biotinylierten Nanobody, der gezielt Maus-IgG2b-Antikörper mit hoher Affinität und in standortgerichteter Weise bindet
Spezifikation
Spezifikation
Fc-Fragment der Maus IgG2b
Monoklonal
BLI, SPR, ELISA
Biotin
Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern.