Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Maus IgG1, Fc-spezifisch VHH, biotinyliert
Nano-CaptureLigand für Maus IgG1:FC-spezifischer Single-Domain-Antikörper/VHH [CTK0103], biotinyliert.
Marke: Proteintech smsG1B-1-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Nano-CaptureLigand Maus-IgG1 erfasst und immobilisiert Maus-IgG1-Antikörper und Fc-Fragmente zu avidin/Streptavidin-beschichteten Oberflächen, die in BLI-, SPR- und ELISA-Assays verwendet werden
- Besteht aus einem biotinylierten Nanobody, der spezifisch mit hoher Affinität und in standortgerichteter Weise an die Maus-IgG1-Unterklasse bindet
Spezifikation
10 μl | |
Biotin | |
Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern. |
Fc-Fragment der Maus IgG1 | |
Monoklonal | |
BLI, SPR, ELISA |