Learn More
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Agarose-Beads
Halo-Trap Agarose sind Affinitäts-Beads für IP von Halo-Tag-Fusionsproteinen
Marke: Proteintech ota-200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Besteht aus einem Halo-Tag-Nanobody/VHH konjugiert mit Agarose-Beads
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
Halo-Tag | |
Alpaka |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Agarose | |
200 Reaktionen |