Learn More
Thermo Scientific™ ChromoSphere™ trockene gefärbte Polymerpartikel
Erzielen Sie einen hohen visuellen Kontrast mit Polymerpartikeln, die innen mit intensivem Rot oder Schwarz gefärbt sind.
437.00 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff | Kann geringe Mengen Detergen enthalten |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden. |
Inhalt | Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären |
Material | Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) |
Produkttyp | Polymerpartikel |
Produktcode | Marke | Anzahl Zellen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Zellen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11828223
|
Thermo Scientific™
BK050 |
1,5 x 107/Gramm | Schwarz |
437.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11848223
|
Thermo Scientific™
BK100 |
2,1 x 106/Gramm | Schwarz |
437.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11868223
|
Thermo Scientific™
BK150 |
5,6 x 105/Gramm | Schwarz |
437.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11888223
|
Thermo Scientific™
BK200 |
2,3 x 105/Gramm | Schwarz |
437.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11808233
|
Thermo Scientific™
BK300 |
6,6 x 104/Gramm | Schwarz |
437.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11828233
|
Thermo Scientific™
BK400 |
2,8 x 104/Gramm | Schwarz |
437.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11848233
|
Thermo Scientific™
BK500 |
1,4 x 104/Gramm | Schwarz |
437.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11834902
|
Thermo Scientific™
RD050 |
1,5 x 107/Gramm | Rot |
437.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11854902
|
Thermo Scientific™
RD100 |
1,8 x 106/Gramm | Rot |
437.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11874902
|
Thermo Scientific™
RD150 |
5,4 x 105/Gramm | Rot |
437.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11894902
|
Thermo Scientific™
RD200 |
2,3 x 105/Gramm | Rot |
437.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11814912
|
Thermo Scientific™
RD300 |
6,7 x 104/Gramm | Rot |
437.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11834912
|
Thermo Scientific™
RD400 |
2,8 x 104/Gramm | Rot |
437.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11854912
|
Thermo Scientific™
RD500 |
1,4 x 104/Gramm | Rot |
437.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Erzielen Sie einen hohen visuellen Kontrast mit Thermo Scientific™ ChromoSphere™ trockenen gefärbten Partikeln, Polymerpartikeln, die innen mit intensivem Rot oder Schwarz gefärbt sind, was einen sehr hohen Kontrast und gute Sichtbarkeit gegenüber den meisten Hintergrundmaterialien bietet. Die als Trockenpulver erhältlichen Partikel lassen sich leicht in wässrigen Medien suspendieren. Die Produktlinie besteht aus einem großen Sortiment einheitlicher roter oder schwarzer Partikel der Größen 50 μm bis 500 μm.
Partikel sind in Nenndurchmessern von 50 μm bis 500 μm erhältlich. Die Partikel werden aus quervernetzten Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) Copolymeren hergestellt und sollten bei Raumtemperatur gelagert werden. Sie können in geringen Mengen einer oberflächenaktiven Substanz oder in niedermolekularen Alkoholen wie Methanol oder Ethanol auf einfacher Weise dispergiert werden. Dispersion der Partikel in reinem Alkohol hat ein geringes Extrahieren des Farbstoffes zur Folge. Andere organische Lösungsmittel wie Ether oder chlorierte Kohlenwasserstoffe sollten vermieden werden, da sie die Partikel aufquellen lassen und der Farbstoff dadurch komplett entzogen wird.Empfohlen für:
Visualisierungs- und Inspektionstests.
Spezifikation
Kann geringe Mengen Detergen enthalten | |
Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären | |
Polymerpartikel | |
1.05g/cm ³ | |
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |
Bei Raumtemperatur lagern. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden. | |
Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) | |
Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
1,59 bei 589 nm (25 °C) | |
<10% |