Learn More
Thermo Scientific™ ChromoSphere™ trockene gefärbte Polymerpartikel
Erzielen Sie einen hohen visuellen Kontrast mit Polymerpartikeln, die innen mit intensivem Rot oder Schwarz gefärbt sind.
Marke: Thermo Scientific™ BK500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erzielen Sie einen hohen visuellen Kontrast mit Thermo Scientific™ ChromoSphere™ trockenen gefärbten Partikeln, Polymerpartikeln, die innen mit intensivem Rot oder Schwarz gefärbt sind, was einen sehr hohen Kontrast und gute Sichtbarkeit gegenüber den meisten Hintergrundmaterialien bietet. Die als Trockenpulver erhältlichen Partikel lassen sich leicht in wässrigen Medien suspendieren. Die Produktlinie besteht aus einem großen Sortiment einheitlicher roter oder schwarzer Partikel der Größen 50 μm bis 500 μm.
Die Produktlinie umfasst Größen von 50 bis 500 μm. Die Mikrosphären werden aus quervernetzten Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) Copolymeren hergestellt und sollten bei Raumtemperatur gelagert werden. Falls nötig, können die Mikrosphären in geringen Mengen einer oberflächenaktiven Substanz oder in niedermolekularen Alkoholen wie Methanol oder Ethanol auf einfacher Weise dispergiert werden. Dispersion der Partikel in reinem Alkohol hat ein geringes Extrahieren des Farbstoffes zur Folge. Andere organische Lösungsmittel wie Ether oder chlorierte Kohlenwasserstoffe sollten vermieden werden, da sie die Partikel aufquellen lassen und der Farbstoff dadurch komplett entzogen werden kann.Für Visualisierungs- und Inspektionstests.Spezifikation
Kann geringe Mengen Detergen enthalten | |
Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären | |
Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) | |
Schwarz | |
1,4 x 104/Gramm | |
1 | |
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. | |
500 μm | |
500 μm |
Bei Raumtemperatur lagern. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden. | |
Schwarz | |
Polymerpartikel | |
Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
1.05g/cm ³ | |
1,59 bei 589 nm (25 °C) | |
<10% | |
500 μm |