Learn More
Chromon-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Chromone-2-carboxylic acid is used in the cyclic form 3?-oxopyrazolidino[4?,5??2, 3]-chroman-4-one, gives the azide of chromone-2-carboxylic acid, the curtius rearrangement of which is used to synthesize a number of 2-acylaminochromones and it is an orally active antiallergic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chromon-2-carbonsäure wird in der zyklischen Form 3′-Oxopyrazolidin[4′,5′:12,3]-chroman-4-one eingestzt und ergibt das Azid von Chromon-2-carbonsäure, deren Curtius-Umlagerung zur Synthese einer Reihe von 2-Acylaminchromonen verwendet wird. Es ist ein oral aktives antiallergisches Mittel.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Wasser, DMSO, heißem Methanol und Ethanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Chromon-2-carbonsäure wird in der zyklischen Form 3′-Oxopyrazolidin[4′,5′:12,3]-chroman-4-one eingestzt und ergibt das Azid von Chromon-2-carbonsäure, deren Curtius-Umlagerung zur Synthese einer Reihe von 2-Acylaminchromonen verwendet wird. Es ist ein oral aktives antiallergisches Mittel.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Wasser, DMSO, heißem Methanol und Ethanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chromone-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | ∼260°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 146442 |
Merck Index | 14,2237 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,water,DMSO,hot methanol,and ethanol. |
Formelmasse | 190.15 |
Reinheit (%) | 97% |