Learn More
Chrom(VI)-oxid, ACS, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347928
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chromium plating, copper stripping, aluminum anodizing, corrosion inhibitor, photography, ceramic glazes, colored glass, oxidizing agent in organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verchromen, Verkupfern, Aluminiumanodisieren, Korrosionsschutzmittel, Fotografie, Keramikglasuren, Farbglas, Oxidationsmittel in der organischen Chemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1333-82-0
Summenformel CrO3
Molekulargewicht (g/mol) 99.99
MDL-Nummer MFCD00010952
InChI-Schlüssel WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC-Name Trioxochrom
SMILES O=[Cr](=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 250°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Chromium oxide
Schmelzpunkt 196°C
Namenshinweis For analysis ACS
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich >98+%
UN-Nummer UN1463
Merck Index 14,2235
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,H2SO4,and alcohol; Also soluble in ether and nitric acid.
Formelmasse 99.99
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.7 g/mL