Learn More
Chrom-Standardlösung, 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12953265
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml
Lösung enthält HNO3