Learn More
Chrompulver, -100 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chromium |
Farbe | Grau |
Aussehen | Gray powder |
Prozentgehaltsbereich | 99% (Metals basis) |
Menge | 2 kg |
Netzgröße | -100 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |