Learn More
Chrom-Ölstandard in Grundöl 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16381196
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Cr5000 μg/g
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium Oil Standard
CAS 7440-47-3, 8042-47-5
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Menge 50 g
Analysenzertifikat With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Summenformel Cr
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cr]
IUPAC-Name Chrom
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Güte Assurance
Lösungsmittel oder Matrix Base Oil 75
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch