missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chrom III-Speziationsstandard (Assurance™ Gütegrad/Für ICP-MS), SPEX CertiPrep
Click to view available options
Menge:
30 mL
100 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Poly-Flasche
Beschreibung
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Cr+3 | 1000 μg/ml |
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chromium III Speciation Standard |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
CAS Min. % | 0.1, 2.0, 97.9 |
Menge | 30 mL |
CAS Max. % | 0.1, 2.0, 97.9 |
CAS | 7697-37-2, 7732-18-5 |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Güte | Assurance |
Lösungsmittel oder Matrix | 2% HNO3 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'