Learn More
Chrom(III)2-ethylhexanoat, 50 % in 2-ethylhexanosäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487877
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3444-17-5
Summenformel C24H45CrO6
Molekulargewicht (g/mol) 481.61
MDL-Nummer MFCD00014005
InChI-Schlüssel WBKDDMYJLXVBNI-UHFFFAOYNA-K
Synonym chromium iii 2-ethylhexanoate, chromium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, chromium 3+ salt 3:1, chromic 2-ethylhexanoate, chromium tris 2-ethylhexanoate, chromium 2-ethylhexanoate 1:3, 2-ethylhexanoic acid chromium iii salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, chromium 3+ salt, chromium 3+ ; 2-ethylhexanoate
PubChem CID 103012
IUPAC-Name Chrom(3+);2-ethylhexanoat
SMILES [Cr+3].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) 2-ethylhexanoate
Geruch Weak, Characteristic
Menge 50 g
Formelmasse 481.62
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 % in 2-Ethylhexansäure