Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 4 Füllmaterial: SiOH Füllmenge: 4 g Material: PP,
Marke: Macherey-Nagel™ 732800
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
98 mm | |
Flash-Säule | |
Direkt verwendet im Teledyne Isco Companion, Rf |
Polypropylen | |
Flash-Säule |