Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 120 Füllmaterial: NH2 Füllmenge: 130 g Material: PP,
Marke: Macherey-Nagel™ 732825
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
255 mm | |
Flash-Säule | |
Direkt verwendet im Teledyne Isco Companion, Rf |
Polypropylen | |
Flash-Säule |