Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapier, Rolle, Gütegrad FN 100
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapier, Rolle, Gütegrad FN 100 ist ideal für Blotting, Chromatographie und andere Absorptionsanwendungen.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-1-527-0100100
Artikelnummer. 15932720
  • 442.39 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochreines Papier.
  • Ideal für Blotting und Chromatographie.
  • Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Unsterile Rolle, Großpackung, weiß
0.35 mm
FN 100
270 mm x 100 m
Chromatographie, Blotting
Baumwolllinter