Learn More
Molecular Probes™ ChromaTide™ Alexa Fluor™ 488-5-UTP
ChromaTide™ Alexa Fluor™ 488-5-UTP
Marke:  Molecular Probes™ C11403
Artikelnummer. 10103672
  • 1272.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Farbstoff ChromaTide™ Molecular Probes™ dUTP-, OBEA-dCTP- und UTP-markierte Nukleotide können zur Synthese markierter DNA-Sonden verwendet werden, ohne dass gefährliche und teure radioisotopenmarkierte Nukleotide erforderlich sind. Diese Nukleotide können mithilfe von molekularbiologischen Standardverfahren integriert werden. Markierte Sonden können dann in In-situ-Hybridisierungs-, Microarray- oder Blotting-Protokollen eingesetzt werden. Mit dem Farbstoff ChromaTide™ markierte Nukleotide sind in verschiedenen fluoreszierenden Farben erhältlich, die die mehrfarbige Analyse erleichtern.
Spezifikation der ChromaTide™ Markierten Nukleotide:
  • Ex/Em von Farbstoffen: Alexa Fluor™ 488-5-UTP (490/520 nm)
  • Länge des Alkynylamino-Linkers: 5 Atome
    Verfahren zur Integration von ChromaTide™ Nukleotiden in Sonden
  • Nick Translation
  • Random Priming
  • Endmarkierung mit terminaler Desoxynucleotidyltransferase
  • Reverse Transkription
  • PCR-Amplifikation
    Für spezifische Richtlinien für jedes dieser Verfahren siehe Methoden für die enzymatische Inkorporation von ChromaTide™ DUTPs.
    Alexa Fluor™ und BODIPY™ Fluoreszenzfarbstoffe erzeugen ausgezeichnete Sonden
    Mit markierten Nukleotiden hergestellte Sonden können für mehrfarbige Techniken wie in-situ-Hybridisierung und Hybridisierung auf Arrays verwendet werden. Unsere firmeneigenen Farbstoffkonjugate BODIPY™ und Alexa Fluor™ sind außergewöhnlich hell, photostabil und grundsätzlich pH-unempfindlich. Das schmale Emissionsprofil der BODIPY™ Farbstoffe sorgt für minimale spektrale Überlappung. Die Alexa Fluor™ Farbstoffe sind hochgradig wasserlöslich, ebenso die DNA-Sonden, die aus ihnen hergestellt werden. Sie sind daher die Marker der Wahl für die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung.
    Lange Linker verbessern die Leistung
    Die ChromaTide™ dUTP- und UTP-Nukleotide werden an der C-5-Position von Uridin über einen eindeutigen Alkynylamin-Linker modifiziert, der einen Spacer zwischen dem Nukleotid und dem Farbstoff anlegt, um Interaktionen zwischen diesen beiden zu reduzieren. Die Nummer im Produktnamen, z. B. “12” in Fluorescein-12-dUTP gibt die Nettolänge des Spacers in Atomen an. Diese Spacer führen zu helleren Konjugaten und einer verbesserten Hapten-Zugänglichkeit für sekundäre Nachweisreagenzien.
    Vollständige Liste unserer ChromaTide™ Reagenzien: Mit Molecular Probes ChromaTide™ and aha markierte Nukleotide—Tabelle 8.5.
    Weitere Informationen zu diesen Markierungsreagenzien finden Sie im Molecular Probes™ Handbuch in Abschnitt 8.2—Markierung von Oligonukleotiden und Nukleinsäuren.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
    Trockeneis
    Alexa Fluor™ 488
    Alexa Fluor™, ChromaTide™
    Direkte Markierung
    1 mmol
    25 μl
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.