missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromat-Lösung, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
100 ml
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 100 ml |
Farbe | Gelb |
Geruch | Geruchsneutral |
Löslichkeit | Wasser |
Physikalische Form | Flüssig |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'