Learn More
Chromat, Ionenchromatographie-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11349168
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel K2CrO4 in H2O
MDL-Nummer MFCD00011368
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromate
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis CrO4-2 1000μg/mL
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1g/cm3 at 20°C
Farbe Farblos
Menge 100 mL