Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XCW Kartusche
Marke:  Macherey-Nagel™ 731774
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12798252
  • 220.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Sphärisches PS/DVB Copolymer
Basisverbindungen wie quaternäre Amine, grundlegende aktive Inhaltsstoffe aus stark Matrix-kontaminierten Proben
Schwacher Carbonsäure-modifizierter Polymerkationenaustauscher
50 bis 60 Å
850 m2/g
155mg
45 oder 85 μm
Chromafix HR-XCW Kartusche
50/Packung