Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol™ inerte Fläschchen und Einsätze mit GOLD-Gütegrad
Gewährleisten Sie Probensicherheit und -integrität mit inerten Fläschchen mit den höchsten Rückgewinnungsraten, einer extrem niedrigen pH-Schicht und dem niedrigsten Alkaligehalt.
Marke:  Thermo Scientific™ 02-FIVG
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12611505
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Maximieren Sie Ihre Probenleistung und reduzieren Sie die Anzahl fehlgeschlagener Assays mit Thermo Scientific™ Chromacol™ GOLD Gütegrad Inerten Glasfläschchen. Diese Fläschchen bieten die modernste Technologie der Branche für die Analyse kritischer Analyten mit niedrigen Nachweisgrenzen und sind die richtige Wahl, wenn Qualität, Reproduzierbarkeit, Sicherheit und Integrität der Proben von höchster Bedeutung sind.
Für eine einfachere Probenhandhabung und ein geringeres Risiko von Probenverlusten sind die Chromacol GOLD Gütegrad Fläschchen die beste Wahl für alle Chromatographie-Anwender, die eine Ultraspurenanalyse durchführen.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
  • Die einfach zu befüllenden Fläschchen mit weitem Hals machen die Verwendung von Mikroeinsätzen mit 6 mm Durchmesser erforderlich
  • Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
  • Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
  • Optimale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den Einsatz für Ihre Probe
  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
  • Precision-Point-Einsätze minimieren Probenverlust
  • Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
Kompatibel mit Autosamplern*
Kompatibel mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern
* Der Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien enthält eine Übersicht zur Kompatibilität mit Autosamplern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,2-ml-Fläschchen mit Bördelverschluss mit Beschriftungsfeld, Einsatzfläschchen, Klarglas in GOLD-Gütegrad und eingeschmolzenem Einsatz
12 mm
0,2 ml
Chromacol Gold
500
Ja
Klar
Glas
<2 μl
32 mm
11 mm