Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol™ inerte Fläschchen und Einsätze mit GOLD-Gütegrad
Gewährleisten Sie Probensicherheit und -integrität mit inerten Fläschchen mit den höchsten Rückgewinnungsraten, einer extrem niedrigen pH-Schicht und dem niedrigsten Alkaligehalt.
Marke: Thermo Scientific™ 02-FIRVG
Beschreibung
Maximieren Sie Ihre Probenleistung und reduzieren Sie die Anzahl fehlgeschlagener Assays mit Thermo Scientific™ Chromacol™ GOLD Gütegrad Inerten Glasfläschchen. Diese Fläschchen bieten die modernste Technologie der Branche für die Analyse kritischer Analyten mit niedrigen Nachweisgrenzen und sind die richtige Wahl, wenn Qualität, Reproduzierbarkeit, Sicherheit und Integrität der Proben von höchster Bedeutung sind.
Für eine einfachere Probenhandhabung und ein geringeres Risiko von Probenverlusten sind die Chromacol GOLD Gütegrad Fläschchen die beste Wahl für alle Chromatographie-Anwender, die eine Ultraspurenanalyse durchführen.
- 2 ml, 12 x 32 mm Fläschchen mit Crimp/Snap Ring
- Für rotierende oder Roboterarm-Autosampler
- ID™ Fläschchen mit Beschriftungsfeld und Graduierungen bei 0,5, 1,0 und 1,5 ml
- Target Snap-It™ Fläschchen können mit Schnappverschlüssen oder Crimp-Verschlüssen aus Aluminium verwendet werden
- Für Autosampler geeignet, die Fläschchen im Format 12 × 32 mm verwenden
- 33 Expansion Borosilikat-Klarglas in überlegener Qualität (Typ 1, Klasse A) oder 51A bernsteinfarbiges Glas
- Gleichmäßig flacher Boden für Sicherheit bei Einsätzen
Spezifikation
0.2mL Snap Cap Vial, Fused Conical, Fused Insert-GOLD Grade Glass, Clear | |
12mm | |
200 μl | |
32mm | |
11 mm |
Durchsichtig | |
Glas | |
<2 μl | |
500 | |
ja |