Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X SPE-Säule aus Polypropylen
158.00 CHF
Spezifikation
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
Partikelgröße | 85 μm |
Sorbens | CHROMABOND HR-X |
Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12411658
|
Macherey-Nagel™
730937 |
3 mL | Adsorptionsgewicht: 500mg |
158.00 CHF
30 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Spezifikation
SPE (Festphasenextraktion) | |
85 μm | |
Säule für die Festphasenextraktion | |
1000 m2/g |
Festphasenextraktion | |
CHROMABOND HR-X | |
Sphärisch |