Learn More
Gibco™ CHO-S-SFM II, with hypoxanthine and thymidine
CHO-S-SFM II, mit Hypoxanthin und Thymidin
101.00 CHF - 175.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
---|---|
Zelllinie | CHO |
Klassifikation | Protein-arm, Serum-frei |
Konzentration | 1 X |
Culture Type | Suspensions-Zellkultur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11580416
|
Gibco™
12052114 |
500 ml |
101.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10503483
|
Gibco™
12052098 |
1 l |
175.00 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Cho-S-SFM II ist ein vollständiges, serumfreies, proteinarmes (weniger als 100 μ/ml) Medium, das für das Wachstum und die Wartung von chinesischen Hamstereierstockzellen (CHO) in Suspensionskulturen für die Produktion rekombinanter Proteine optimiert ist. Es wird mit Hypoxanthin und Thymidin ergänzt (das nicht ergänzte Äquivalent ist ebenfalls erhältlich). Dieses gebrauchsfertige Medium eignet sich für die Suspensionskultivierung von CHO und anderen Zellen in Chargen-, kontinuierlichen und Perfusionskultursystemen. Eine CHO-S-SFM II Medium Drug Master File (DMF) wurde an die FDA übermittelt. Zum Erhalt einer Berechtigung zum Querverweis auf die Master File wenden Sie sich bitte an Technischer Kundendienst oder Ihren lokalen Ansprechpartner.Dieses Medium enthält Komponenten tierischen Ursprungs. Wenn Wachstumsfaktoren oder Hydrolysate, die in Konkurrenzmedien vorkommen, vermieden werden sollen, sollten Sie CD CHO, CD OptiCHO™ oder CD FortiCHO™ -Medien in Erwägung ziehen.
Wann das CHO-S-SFM II-Medium verwendet wird
Wann Sie ein anderes Gibco™ Medium erwägen sollten
Erwägen Sie das CD FortiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
Erwägen Sie CD OptiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
Erwägen Sie CD CHO-Medium in folgenden Fällen:
Erwägen Sie CD DG44-Medium in folgenden Fällen:
Gestalten Sie Ihr eigenes Medium nach Ihren Bedürfnissen
Ob es sich um ein einmaliges Experiment oder um biologische Produktion in großem Maßstab handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsniveaus entsprechend Ihren Erfordernissen an. mit Mit Gibco&trade cGMP individuellen Medienservices können Sie von der Herstellungsleistung und jahrelangen Facherfahrung unserer F&E und unserer Spezialisten für Anwendungen in der biologischen Produktion profitieren.
Spezifikation
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Protein-arm, Serum-frei | |
Suspensions-Zellkultur | |
Serum-freies Medium (SFM) | |
Niedrig | |
Nachhaltige Verpackung | |
Gibco™ |
CHO | |
1 X | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Flasche(n) | |
Keine Antibiotika | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.