Learn More
Chlortriisopropylsilan, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Chlorotriisopropylsilane is used as a silylating agent in neucleotide synthesis. It is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlortriisopropylsilan wird als Silylierungsmittel bei der Synthese von Nukleotiden verwendet. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung chemischer Substanzen wie Pharmazeutika und in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Alkoholen und Aminen.
Chlortriisopropylsilan wird als Silylierungsmittel bei der Synthese von Nukleotiden verwendet. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung chemischer Substanzen wie Pharmazeutika und in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Alkoholen und Aminen.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 200°C |
Chemischer Name oder Material | Chlorotriisopropylsilane |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN2987 |
Beilstein | 1737446 |
Flammpunkt | 62°C (144°F) |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Formelmasse | 192.81 |
Reinheit (%) | ≥97% |
Geruch | Acrid |