Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorphenolrot
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Used to detect chlorine dioxide in drinking water. Transition Interval: From pH 4.8 (yellow) to pH 6.7 (violet). Also used in transport studies of goldfish renal tubules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird zum Nachweis von Chlordioxid in Trinkwasser verwendet. Übergangsintervall: Von pH4.8 (gelb) bis pH6.7 (violett). Wird auch in Transportstudien von Goldfisch-Nierentubuli verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (30 mg/ml), Ethanol (80 mg/ml) und Methylcellosolve (50 mg/ml).
Hinweise
Übergangsintervall: pH4.8 (gelb) bis 6.4 (rot)
Wird zum Nachweis von Chlordioxid in Trinkwasser verwendet. Übergangsintervall: Von pH4.8 (gelb) bis pH6.7 (violett). Wird auch in Transportstudien von Goldfisch-Nierentubuli verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (30 mg/ml), Ethanol (80 mg/ml) und Methylcellosolve (50 mg/ml).
Hinweise
Übergangsintervall: pH4.8 (gelb) bis 6.4 (rot)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chlorophenol Red |
Menge | 5 g |
Beilstein | 354053 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (30mg/ml),ethanol (80mg/ml),and methyl cellusolve (50mg/ml). |
Formelmasse | 432.28 |