Learn More
Chloromethyltrimethylsilan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042530
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2344-80-1
Summenformel C4H11ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 122.67
MDL-Nummer MFCD00000878
InChI-Schlüssel OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl trimethylsilane, silane, chloromethyl trimethyl, trimethylsilyl methyl chloride, chloromethyl trimethyl silane, ch3 3sich2cl, tmcms, pubchem13668, trimethylchloromethylsilane
PubChem CID 75361
IUPAC-Name Chlorethyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloromethyltrimethylsilane
Namenshinweis 98+%
Farbe Farblos
Dichte 0.8790g/mL
Siedepunkt 97.0°C to 98.0°C
Flammpunkt −2°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiCH2Cl
Brechungsindex 1.4165 to 1.4185
Menge 25 g
Beilstein 04, III, 1844
Fieser 12,118; 13,76
Relative Dichte 0.879
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 122.67
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloromethyltrimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.