Learn More
Chlordimethylsulfid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383036
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Chloromethyl methyl sulfide is used as a methylene transfer reagent for iron(II) mediated cyclopropanation and for carbonyl and aromatic compounds. It protects alcohols as their methylthiomethyl (MTM) ethers by reaction, e.g. with NaH/NaI in DME. It is also used for the preparation of MTM esters of carboxylic acids, e.g. by treatment of the K salt of the acid in the presence of NaI and 18-crown-6 and for reaction with cyclopentadienyl iron dicarbonyl dimer in the formation of an iron-containing methylene transfer agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlordimethylsulfid wird als Methylentransferreagenz für die Eisen(II)-vermittelte Cyclopropanierung und für Carbonyl- und aromatische Verbindungen verwendet. Schützt Alkohole als ihre Methylthiomethyl (MTM)-Ether durch Reaktion, z. B. mit NaH/NaI in DME. Wird auch zur Herstellung der MTM-Ester von Carbonsäuren verwendet, z. B. durch Behandlung des Kaliumsalzes der Säure in Gegenwart von NaI und 18-Krone-6, und für die Reaktion mit Cyclopentadienyl-Eisen-Dicarbonyldimer bei der Bildung einer eisenhaltigen Methylentransferreagenz.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril, Ether und Dichlormethan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Empfohlene Lagertemperatur: 2-8 °C. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2373-51-5
Summenformel C2H5ClS
Molekulargewicht (g/mol) 96.57
MDL-Nummer MFCD00000923
InChI-Schlüssel JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl methyl sulfide, chlorodimethyl sulfide, methylthiomethyl chloride, chloro methylthio methane, methane, chloro methylthio, chlorodimethyl thioether, chloromethyl methyl thioether, monochlorodimethyl sulfide, chloro methylsulfanyl methane, clorodimetilsolfuro
PubChem CID 16916
IUPAC-Name chloro(methylsulfanyl)methane
SMILES CSCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloromethyl methyl sulfide
Dichte 1.16
Siedepunkt 104°C to 105°C
Flammpunkt 17°C (62°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.498
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1730851
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile,ether and dichloromethane. Insoluble in water.
Formelmasse 96.58
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloromethyl methyl sulfide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chloromethyl methylsulfide