Learn More
Chloriodmethan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498863
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
500 g
Chloroiodomethane is used as an intermediate in pharmaceuticals, organic synthesis, agrochemicals and dyestuff. It is also useful in cyclopropanation (Simmon-Smith reaction), Mannich reaction, aminomethylation and in epoxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
Chloroiodmethan wird als Zwischenprodukt in Pharmazeutika, organischer Synthese, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet. Es ist auch nützlich bei einer Cyclopropanierung (Simon-Smith-Reaktion), Mannich-Reaktion, Aminomethylierung und bei Epoxidation.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Benzol, Diethylether und Alkohol.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-71-5
Summenformel CH2ClI
MDL-Nummer MFCD00001078
InChI-Schlüssel PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
IUPAC-Name Chlor(iodo)methan
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroiodomethane
Namenshinweis Stabilized with copper
Dichte 2.416
Siedepunkt 108°C to 109°C
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.5822
Menge 500 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1730802
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,benzene,diethyl ether and alcohol.
SMILES ClCI
Molekulargewicht (g/mol) 176.38
Formelmasse 176.38
Reinheit (%) 98%