Learn More
Chloroform (STB ETOH), BAKER ANALYZED Pestizid-Reagenz, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glas
Beschreibung
J.T. Baker BAKER ANALYZED Pestizidreagenzienlösungsmittel:
- Geeignet für die Analyse der meisten gängigen Pestizide, wie zum Beispiel 2-Chlorobiphenyl, Heptachlor, Aldrin, Parathion, Dieldrin, Endrin, DDT, Dioxin usw.
- Auf die erforderlichen niedrigen Rückstandswerte (5 ppm) für die Verwendung in Forschungs- und Qualitätskontrolllabors festgelegt
- Ideal für Gaschromatographie-Anwendungen, Tests auf ECD- und/oder FID-empfindliche Verunreinigungen, organische Rückstände und Rückstände nach Verdampfung
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloroform |
Schmelzpunkt | -63 °C |
CAS | 67-66-3 |
Farbe | Farblos |
Azidität | Max. 0.0005 meq/g |
Dichte | 1.5 g/cm3 bei 20 °C |
Siedepunkt | 62 °C |
Menge | 2.5 l |
Zündpunkt | 982 °C |
Geruch | Süßlich |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.