Learn More
Chloroform, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloroform |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.483 g/cm3 |
Menge | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 119.38 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.