Learn More
Chloroform, ACS-Reagenz, für Bestimmungen mit Dithizon, 99.0-99.4 %, Honeywell Riedel-de Haëen
Artikelnummer. 15603170
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
ACS-Reagenz, für Bestimmungen mit Dithizon, 99.0 bis  99.4 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -63 °C (Literatur)
Namenshinweis ACS-Reagenz, für Bestimmungen mit Dithizon, 99.0 bis 99.4 %
CAS 67-66-3, 64-17-5
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥0.1000%
CAS Max. % ≤100.0000%, <1.0000%
Dichte 1.492 g/ml bei 25 °C(Lit.)
Siedepunkt 60 °C bis 62 °C
Menge 1 l
Verpackung Glasflasche
Summenformel CHCl3
Strukturformel CHCl3
MDL-Nummer MFCD00000826
UN-Nummer UN1888
Beilstein 1731042
Synonym Trichlormethan, Formyltrichlorid, Methan, Trichloro, Methan-Trichlorid, Methenyltrichlorid, Methyltrichlorid, Chloroform, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
IUPAC-Name Trichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Güte ACS-Reagenz