Learn More
Chlordimethylsilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711935
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-35-9
Summenformel C2H6ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 93.61
MDL-Nummer MFCD00000495
InChI-Schlüssel QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
PubChem CID 6327132
IUPAC-Name chlorodimethylsilyl
SMILES C[Si](C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material chlorodimethylsilane
Schmelzpunkt -111°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 34.6°C
Flammpunkt -28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2SiHCl
Brechungsindex 1.3820 to 1.384
Menge 250 g
Fieser 13,73
Relative Dichte 0.85
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 94.62
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.