Learn More
Chlorobis(Cycloocten)iridium(I)-Dimer, IR nominell 42,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476645
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12246-51-4
Summenformel C32H56Cl2Ir2-2
Molekulargewicht (g/mol) 896.134
MDL-Nummer MFCD00213465
InChI-Schlüssel CJJIQMGSHWWMCK-XFCUKONHSA-L
Synonym chlorobis cyclooctene iridium i dimer, di-mu-chlorotetrakis cyclooctene diiridium i, bis cyclooctene iridium i chloride, dimer, chlorobis cyclooctene-iridium i dimer, chlorobis cyclooctene iridium dimer, di-mu-chlorobis cyclooctene iridium i
PubChem CID 91972094
IUPAC-Name Cycloocten; Iridium; Dichlorid
SMILES C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.[Cl-].[Cl-].[Ir].[Ir]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobis (cyclooctene)iridium (I) dimer
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
Formelmasse 896
Concentration or Composition (by Analyte or Components) IR nominal 42,9%