Learn More
Chlorbenzol, Puriss, p.a., ACS-Reagenz, ≥99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 16615773
Click to view available options
220 kg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobenzene
Schmelzpunkt -45°C
CAS 108-90-7
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
Dichte 1.107 - 1.109 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 130°C to 132°C (1013 hPa)
Menge 220 kg
Flammpunkt 28°C
Summenformel C6H5Cl
Strukturformel C6H5Cl
Beilstein 605632
InChI-Schlüssel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Chlorobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 112.56
Güte ACS