Learn More
Chlorobenzene, CHROMASOLV™, für HPLC, 99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chlorbenzol |
Schmelzpunkt | -45 °C (Literatur) |
Namenshinweis | CHROMASOLV™, für HPLC, 99.9 % |
Extinktion | max. 1.0 bei 288 nm, max. 0.01 bei 400 nm, max. 0.01 bei 360 nm, max. 0.04 bei 325 nm, max. 0.05 bei 300 nm, max. 0.40 bei 290 nm |
CAS | 108-90-7 |
CAS Max. % | 100.0000% |
Dichte | 1.106 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 130 °C bis 132 °C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | 28 °C |