Learn More
Chlorbenzol, ≥99.5 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chlorbenzol |
Schmelzpunkt | -45 °C |
Dichte | 1.106 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 132 °C |
Menge | 500 ml |
Explosionsgrenze | 0.071 |
Flammpunkt | 27 °C (80.6 °F) |
Zündpunkt | 1178 °F |
Verpackung | Glasflasche |
Dampfdruck | 11.8 mmHg (25 °C) |