Learn More
Chloroacetamidinhydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482597
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Chloracetamidinhydrochlorid wird als allgemeines Pharmakophor zur Beschreibung der Eigenschaften der Überfamilie der Amidinotransferase verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10300-69-3
Summenformel C2H6Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 128.98
MDL-Nummer MFCD00053013
InChI-Schlüssel GUPOZVHRTJYZCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetamidine hydrochloride, 2-chloroacetimidamide hydrochloride, 2-chloroethanimidamide hydrochloride, 2-chloroacetamidine hydrochloride, 2-chloroacetamidine hcl, 2-chloroacetamidine monohydrochloride, 2-chloroacetamidinehydrochloride, ethanimidamide, 2-chloro-, monohydrochloride, chloracetamidine hydrochloride, chloroacetamidinehcl
PubChem CID 2776957
IUPAC-Name 2-Chlorethanimidamid;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroacetamidine hydrochloride
Schmelzpunkt 97°C to 103°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3678354
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 129
Reinheit (%) 96%