Learn More
Chloro(cromyl)(Tri-tert-butylphosphin)Palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloro(crotyl)(tri-tert-butylphosphine)palladium(II) |
CAS | 1334497-00-5 |
Farbe | Gelb |
MDL-Nummer | MFCD25372547 |
Menge | 1 g |
Synonym | PdCl(crotyl)(PtBu3) |
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water. |
Formelmasse | 400.3 |
Physikalische Form | Pulver |