Learn More
Chlor(crotyl)[1,2,3,4,5-pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocen]Palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloro(crotyl)[1,2,3,4,5-pentaphenyl-1'-(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) |
CAS | 1252598-33-6 |
Farbe | Rosa |
Summenformel | C52H54ClFePPd |
MDL-Nummer | MFCD25372545 |
Menge | 1 g |
Synonym | pdcl crotyl qphos, chloro crotyl 1,2,3,4,5-pentaphenyl-1'-di-tert-butylphosphino ferrocene palladium ii |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
InChI-Schlüssel | ZDJQQIXNGDRDQM-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | Cl[Pd++].C\C=C/C.CC(C)(C)P(c1cccc1[Fe])C(C)(C)C.C1=CC=C(C=C1)c1c(c(c(c1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |