Learn More
Chlor(1,5-Cyclooctadien)rhodium(I)-Dimer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer |
Schmelzpunkt | 243°C (decomposition) |
Farbe | Gelb bis orange |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Air sensitive; Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,dichloromethane,and methanol; Sparingly soluble in most common solvents. |
Formelmasse | 493.08 |
Physikalische Form | Kristallin |