Learn More
Chlor(1,5-Cyclooctadien)iridium(I)-Dimer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955831
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12112-67-3
Summenformel C16H24Cl2Ir2
Molekulargewicht (g/mol) 671.70
MDL-Nummer MFCD00012414
InChI-Schlüssel ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L
Synonym chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, bis 1,5-cyclooctadiene diiridium i dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; dichloride, iridium, di-.mu.-chlorobis 1,2,5,6-.eta.-1,5-cyclooctadiene di, ir2cl2 cod 2, chloro-1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium 1+
PubChem CID 6436381
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Iridium; Dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ir+].[Ir+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material chloro(1, 5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Schmelzpunkt 190.0°C
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 671.68
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.