missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ RT 0.020 - 7.50 mg/l CIO2 ClO2 00608 .
Marke: WTW™ 252017
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Farblos | |
Für Trinkwasser, Abwasser, Desinfektionsmittel | |
Zertifikate | |
2°bis 8 °C | |
CombiCheck Reagenztestkit mit Mangan(Mn) |
5 mL | |
Für PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex Photometer | |
Mangan | |
Formaldoxim |